Fontos dokumentumok
D3659
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
≥98% (GC)
Szinonimák:
Adrenic Acid, DTA
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves