Fontos dokumentumok
18566
all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid
analytical standard
Szinonimák:
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, Osbond acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
analytical standard
leírás
C22:5n6
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVKOENOBFIYBSA-WMPRHZDHSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?