Fontos dokumentumok
V0384
cis-Vaccenic acid
≥97% (capillary GC), oil
Szinonimák:
cis-11-Octadecenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Macadamia integrifolia oil
Minőségi szint
Teszt
≥97% (capillary GC)
form
oil
szennyeződések
<0.5% Trans-11 isomer
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Alkalmazás
- Enhancing durability and sustainable preservation of Egyptian stone monuments using metabolites produced by Streptomyces exfoliatus.: This research investigates the use of microbial metabolites, including cis-Vaccenic acid, to enhance the preservation of historical monuments (Abd-Elhalim et al., 2023). (Abd-Elhalim et al., 2023).
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3