Fontos dokumentumok
D9761
6-Deoxy-D-glucose
Szinonimák:
D-Isorhamnose, Epifucose, Quinovose
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHZGCJCMOBCMKK-GASJEMHNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)