Fontos dokumentumok
F5006
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose
glycosylation inhibitor, glucose analog
Szinonimák:
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, FDG, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose can be taken up by cells but does not undergo metabolic glycolysis.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)