Fontos dokumentumok
217425
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Szinonimák:
Dowex 1X8-200 Ion Exchange Resin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
AmberChrom™ 1X8 chloride form, chloride form, 100-200 mesh
Minőségi szint
leírás
cross-linkage 8%
Forma
beads
keresztkötés
8 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
nedvesség
39-45%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium
részecskeméret
100-200 mesh
működési pH
0-14
kapacitás
1.2 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)