Fontos dokumentumok
M9376
Methyl α-D-glucopyranoside
≥99% (GC)
Szinonimák:
Methyl α-D-glucoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D 156 to 160 °, c = 10% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
WGK
WGK 1