Fontos dokumentumok
D3179
2-Deoxy-D-glucose
≥98% (GC), BioXtra
Szinonimák:
2-Deoxy-D-arabinohexose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
<0.1%
szín
white
mp
146-147 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3