Fontos dokumentumok
D9753
DL-3,4-Dihydroxyphenyl glycol
Szinonimák:
DL-α,β,3,4-Tetrahydroxyphenethyl alcohol, DL-β,3,4-Trihydroxyphenethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3