EZHTNFA-150K
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Szinonimák:
Human TNF-A ELISA, TNF-A ELISA, TNF-Alpha, Tumour Necrosis Factor Alpha ELISA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Ismerje meg a Conferma® ELISA fejlesztési és gyártási módszereit, amelyek erős mintadetektálást és hosszú távú vizsgálati és tételkonzisztenciát biztosítanak, így Ön biztos lehet a kutatásaiban.
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protocols
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Related Content
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.