Fontos dokumentumok
850217
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
98%
Szinonimák:
DOPAC, Homoprotocatechuic acid
Teszt
98%
Forma
powder
mp
127-130 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, almost colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?