Fontos dokumentumok
M-148
(±)-Metanephrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
(±)-Metanephrine-D3 HCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
- High sensitivity catecholamine measurement: A study detailed the development of a high-sensitivity LC-MS/MS method for the measurement of 3-methoxytyramine, exploring its relationship with metanephrines and dopamine in plasma. This research underscores the utility of stable isotope-labeled compounds like (±)-Metanephrine-D₃ hydrochloride in biochemical assays related to catecholamine metabolism, offering significant insights for neurochemical analysis and drug development (Smy et al., 2021).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup