Fontos dokumentumok
H4291
3-Hydroxytyrosol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Production of 3-Hydroxytyrosol from Glucose by Chromosomally Engineered Escherichia coli by Fed-Batch Cultivation in a Jar Fermenter.: Demonstrates biotechnological production of 3-Hydroxytyrosol using genetically modified E. coli, highlighting scalable methods for synthesizing valuable biochemicals from simple sugars (Koma et al., 2023).
- Green Extraction of Antioxidant Compounds from Olive Tree Leaves Based on Natural Deep Eutectic Solvents.: Investigates eco-friendly extraction methods for recovering 3-Hydroxytyrosol from olive leaves, emphasizing sustainable chemical processes and the high antioxidant potential of the extracts (Mir-Cerdà et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1