Merck
H1377
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
Szinonimák:
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.26
Beilstein:
7360817
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
SMILES string
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cerebral norepinephrine metabolite.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y Wada et al.
Japanese journal of pharmacology, 78(2), 237-240 (1998-11-26)
To study the circadian rhythm of the monoamine and metabolite contents, cerebrospinal fluid was taken from the cisterna magna through a polyethylene catheter tube every 4 hr in the conscious rat. Norepinephrine and 3-methoxy-4-hydroxy-phenylglycol were found to describe a rhythm
M L Laorden et al.
Life sciences, 66(9), 803-815 (2000-03-04)
Previous report from our laboratory showed that morphine produces a stimulatory effect of hypothalamic noradrenaline (NA) turnover concurrently with enhanced pituitary-adrenal response after its acute injection and during withdrawal. In the present work we have studied the effects of acute
J M Duine et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 350-353 (1998-11-21)
A reversed-phase chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of 2,3- and 2,5-dihydroxybenzoates, indicators of in vivo hydroxyl free radical formation, monoamines (NE, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, HVA, 3MT, 5-HIAA). Linearity was observed