Fontos dokumentumok
11569
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
analytical standard
Szinonimák:
DOPAC, Homoprotocatechuic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-130 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?