Fontos dokumentumok
102601
3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid
98%
Szinonimák:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, Hydrocaffeic acid
Teszt
98%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used for thesurface functionalization of nanoparticles. The functionalization with DHCA notonly improves the water solubility of nanoparticles but also provides a platformfor further modification due to the presence of surface carboxyl groups.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?