Fontos dokumentumok
H0131
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: ~50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)