Fontos dokumentumok
L0400000
Levodopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levodopa
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
276-278 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Géninformáció
human ... DRD3(1814)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)