Fontos dokumentumok
C1335
S-(−)-Carbidopa
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid, S-(−)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-2-methylbenzenepropanoic acid
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... DDC(1644)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.