Fontos dokumentumok
333786
L-Dopa-(phenyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]27/D −11.5°, c = 5 in 1 M HCl
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(O)=O)c([2H])c(O)c1O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDRDQBEARUVNC-UOCCHMHCSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?