Fontos dokumentumok
G004481
HPLC Analysis of Dopa and Carbidopa Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4; [B] methanol; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, ≥98% (TLC)
    S-(−)-Carbidopa, ≥98% (TLC), powder
    3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)