Fontos dokumentumok
D9305
1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Szinonimák:
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbitol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Géninformáció
human ... GAA(2548)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on the loss-of-function of N-glycosylation pathway on hair cell regeneration
- as an endoplasmic reticulum (ER) α-glucosidase I and II inhibitor to study its effects on TMED3-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) interaction
- as an insect trehalase inhibitor in TREH inhibition bioassay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)