Merck
N7779
Sigma-Aldrich
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.23
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Alkalmazás
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Inhibitor of β-glucosidase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
R Donsimoni et al.
Enzyme, 39(2), 78-89 (1988-01-01)
This work describes the purification of a beta-glucosidase (beta-D-glucoside-glucohydrolase EC 3.2.1.21) from the digestive juice of Helix pomatia and the study of the enzyme's active site by using different reversible and irreversible inhibitors. The catalytic constants of arylglycosides and their