Fontos dokumentumok
D9160
1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Szinonimák:
1-Deoxymannojirimycin HCl, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3