M1574
Miglitol
Szinonimák:
1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
142-147 °C
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)O)CO)CCO
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)