Fontos dokumentumok
S9263
Swainsonine
solid, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Octahydroindolizidinetriol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Swainsonine, synthetic
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)C12
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7?,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXUAIOOAOAVCGD-DCDLSZRSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on neural stem cell proliferation
- to inhibit α-mannosidase in TC-1 tumor cells
- to inhibit β1,6-branching synthesis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3