K1140
Kifunensine
solid,film or powder, ≥98%
Szinonimák:
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridine-2,3-dione
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Kifunensine, mannosidase inhibitor
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
film or powder
solid
oldhatóság
water, double-distilled: 50 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
Géninformáció
human ... MAN1A1(4121) , MAN1A2(10905) , MAN1B1(11253) , MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155) , MAN1A2(17156) , MAN1B1(227619) , MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410) , MAN1A2(295319) , MAN1B1(499751) , MAN1C1(362625)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?