218775
Castanospermine, Castanospermum australe
Plant alkaloid inhibitor of several β-glucosidases and α-glucosidases, including those involved in N-linked processing of glycoproteins.
Szinonimák:
Castanospermine, Castanospermum australe, (1S,6S,7R,8aR)-Tetrahydroxyoctahydroindolizine
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-glucosidases
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
WGK
WGK 3