Fontos dokumentumok
G900
Girard′s reagent T
98%
Szinonimák:
(Carboxymethyl)trimethylammonium chloride hydrazide, (Hydrazinocarbonylmethyl)trimethylammonium chloride, Acethydrazide trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
188-192 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
InChI
1S/C5H13N3O.ClH/c1-8(2,3)4-5(9)7-6;/h4,6H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?