M1787
Manganese(II) chloride solution
BioReagent, for molecular biology, storage temp.:room temp
Szinonimák:
Manganese chlroide, Manganese(II) chloride, MnCl2
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
1.00 M±0.01 M
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; and protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in manganese enhanced magnetic resonance imaging (MEMRI) to study neuronal disease and manganese toxicity
- in high ionic strength reaction mixture to determine RNA polymerase I and II activity
- in reverse transcription reaction mix as a source of Mn2+ ions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)