Merck
5.89569
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide
≥99.9%, anhydrous
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup