C6295
Cell Freezing Medium-DMSO Serum free 1x
sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
cryopreservation medium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.