41639
Dimethyl sulfoxide
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
szennyeződések
Dnases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
párolgási maradék
≤0.005%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CS(C)=O
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 280 nm Amax: 0.22
alkalmasság
suitable for molecular biology
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup