C6164
Cell Freezing Medium-DMSO 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
cryopreservation medium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protocols
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.