Fontos dokumentumok
D1435
Dimethyl sulfoxide
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
cryopreservation: suitable
szennyeződések
≤0.1% water (Karl Fischer, USP)
≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.478-1.479
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP))
1.10 g/mL (lit.)
UV-elnyelés
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for the dissolution of tetramethylrhodamine dye, which is used as fluorophore for fluorescence in- situ hybridization (FISH) experiments
- as a control in indirect immunofluorescent assay (IFA) of swine testicular (ST) cells
- for the suspension and separation of buccal cells
- a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.