Fontos dokumentumok
D7400
2′-Deoxyadenosine monohydrate
≥99%
Szinonimák:
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as a component for nucleoside supplementation
- as a standard for to estimate DNA global methylation rate in proliferating oil palm embryogenic suspensions
- to reverse sterile alpha motif (SAM) and histidine-aspartate (HD) domain-containing protein (SAMHD1)
- inhibition of human immunodeficiency virus (HIV-1) and hepatitis B virus (HBV)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)