A9251
Adenosine
≥99% (HPLC), powder, neurotransmitter
Szinonimák:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
Adenosine, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
mp
234-236 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Géninformáció
human ... ADA(100) , ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636) , Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in embryonic type culture medium for in vitro osteogenic differentiation
- for evaluation of its effect on cell survival by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT assay) and cell proliferation by 3H-thymidine incorporation assay in multi drug resistant glioblastoma stem-like cells (GSCs), and as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC).
- as a constituent in collagenase solution for the collagenase digestion of mice fat tissue.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.