Fontos dokumentumok
D6375
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate
Sigma Grade, 98-100%
Szinonimák:
2′-Deoxy-AMP, 2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
98-100%
Forma
powder
oldhatóság
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)