Fontos dokumentumok
D0776
2′-Deoxycytidine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Alkalmazás
- as a deoxyribonucleoside component in the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
- in the infectivity assay of monocyte-derived macrophages by human immunodeficiency virus 1 (HIV-1)
- in nucleoside supplementation for the synchronization of human retinal pigment epithelial-1 (RPE-1) cells in G1 phase
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3