Fontos dokumentumok
M2389
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine
Szinonimák:
6mdA, N6-Me-dAdo, m6dA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)