Merck
D8006
Supelco
2′-Deoxycytidine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Szinonimák:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13N3O4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.68
Beilstein:
3576124
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ilaria Cascone et al.
The EMBO journal, 27(18), 2375-2387 (2008-08-30)
The Ras family G-proteins RalA and RalB make critical non-overlapping contributions to the generation of a tumorigenic regulatory network, supporting bypass of the normal restraints on both cell proliferation and survival. The Sec6/8 complex, or exocyst, has emerged as a