Fontos dokumentumok
D3897
2′-Deoxycytidine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Cytosine deoxyriboside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for Trypanosoma brucei cytidine deaminase (TbCDA) to measure its activity
- as a standard in the isolation and quantification of metabolite levels in murine tumor interstitial fluid by liquid chromatography-mass spectrometry (LC–MS)
- to study the role of autophagy in response to oncogenes and DNA replication stress
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)