Fontos dokumentumok
D0901
2′-Deoxyguanosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
Szinonimák:
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine, Guanine-2′-deoxyriboside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
99-100%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
WGK
WGK 3