Fontos dokumentumok
D8668
2′-Deoxyadenosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Alkalmazás
- To study the importance of homologous recombination at the interface between replication and mitosis
- To analyze deoxynucleoside-assisted transductions
- To study the effect of increased deoxycytidine on gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3