Fontos dokumentumok
D5412
2′-Deoxyuridine
≥98.5%
Szinonimák:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, Uracil deoxyriboside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
powder
szennyeződések
Thymidine, free
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Géninformáció
mouse ... Slc29a1(63959)
Related Categories
Alkalmazás
- precursor of [3H]thymidine triphosphate (TTP) in place of thymidine to avoid a potential thymidine block in relative proliferation assays
- nucleoside supplement for cell cycle synchronization and DNA replication inhibition
- mitotic inhibitor in culture media to minimize the proliferation of glial cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?