Fontos dokumentumok
89270
Thymidine
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +19±1°, c = 1% in H2O
mp
185-190 °C
186-188 °C (lit.)
oldhatóság
hot water: 1 g/10 mL
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Alkalmazás
- to culture human fibroblast cell lines.
- in in vitro wound healing assay.
- to culture various cancer cell lines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1