Fontos dokumentumok
D4645
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98% purity (TLC), powder
Szinonimák:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, used for peroxide measurement
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)