Fontos dokumentumok
U7128
Uricase from Arthrobacter globiformis
lyophilized powder, 15-30 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Urate oxidase, Urate:O2 oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
15-30 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
tetramer ~32 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O.[N+H4]
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Isoelectric point: is 4.64
KM value (uric acid as substrate): ~ 0.01 mM
The optimum pH for activity: 8.5-9.5
The optimum pH for stability: 6.0-9.5
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?