Fontos dokumentumok
P73609
Pyrrole-2-carboxylic acid
99%
Szinonimák:
2-Mialine, 2-Minaline
Teszt
99%
Forma
powder
mp
204-208 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)