Fontos dokumentumok
282987
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
98%
Szinonimák:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, Phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate
Teszt
98%
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
- luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
- new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?